Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Chromatographiesäule
Auslaufsichere Passform an allen PTFE-Hähnen
Marke:  DWK Life Sciences 17800-19300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11847413
  • 160.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verstärktes oberes Ende
  • Verstärktes unteres Ende
  • Mit O-Ring
  • Flüssigkeitsdicht über 0 bis 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 100 °C
Chromatographiesäule
300 mm
Absperrhahneinheit aus PTFE
19 mm
80 ml
Glas
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Chromatographiesäule > ID: 19 mm; Länge: 300 mm; Fassungsvermögen: 80 ml