Learn More
Fisherbrand™ Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringverschluss, Kunststoff
118.05 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen können auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium gebördelt werden
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
11.6 mm | |
0.4 ml | |
Schnappverschluss | |
Innenkegel | |
0,25 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
GC, HPLC | |
Polyethylen-Beutel | |
<4 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrofläschchen mit 11 mm-Schnappringverschluss, Kunststoff > Klar, PP, Innenkonus ,0.3 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur