Beschreibung
- 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation
Oben verbunden | |
11.6 mm | |
0.4 ml | |
Klemme | |
Konisch | |
0,2 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
<1 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
2Minuten
12Sekunden
54 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
2Minuten
12Sekunden
54
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals, Klarglas, integrierter Mikroeinsatz > Top Bonded, integrierter Einsatz, konisch, geflickt, 0,2 ml, 32 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur