Learn More
Fisherbrand™ MICROPLATE 96 WELL PP U
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
2 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
- Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
- DNase and RNase free
- Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Polypropylen  |
| Anzahl Wells | 96 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 2 ml |
| Wellform | Quadratisch, konischer Boden (V-Well) |
| DNase-frei | Ja |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| RNase-frei | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.