Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 1956
46.46 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10678005
  • 144.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm
  • Bördelhals
  • Flacher Boden
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oben verbunden
11,6 mm
0,4 mL
Klemme
<1 μl
Flachboden
100
ND11
Bernsteinfarben
Glas
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
0,2 ml
32 mm
1. hydrolytische Klasse
Ja
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    23
    Stunden
    8
    Minuten
    48
    Sekunden
    49
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    54
    Stunden
    8
    Minuten
    48
    Sekunden
    49
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    23
    Stunden
    8
    Minuten
    48
    Sekunden
    49
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas > Top Bonded, integrierter Einsatz, konisch, geflickt, 0,2 ml, 32 mm Höhe