Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Mikroliterfläschchen aus Glas mit Bördelhals
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Microliter |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Flaschenhalstyp | Klemme |
| Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
| Modell | Innenkegel |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <8 μl |
| Mehr anzeigen |