Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand, Braunglas
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke: Fisherbrand™
11.89 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- 11 mm
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Glas
- Bernsteinfarbig
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
11.6 mm | |
2 ml | |
Klemme | |
<100 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Ja |