Learn More
R&L Enterprises™ Stangen aus verzinktem Stahl
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. Die verzinkten R&L Enterprises™ Stäbe werden aus Schmiedestahl hergestellt.
Marke: R&L Enterprises™ 3108/31
Beschreibung
- Schraubgewinde
- Für eine Reihe von Durchmessern und Längen erhältlich
- Länge der Stange ohne Gewinde
Spezifikation
Verzinkter Baustahl | |
750 mm | |
12,5 mm | |
Stange |