Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol-Salz-Agar (dehydriert)
Nachweis, Isolierung und Koloniezahlbestimmmung vermuteter pathogener Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben mit diesem hochselektiven Medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0085B
100.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nachweis, Isolierung und Keimzahlbestimmung präsumtiver pathogener Staphylokokken in Milch, Lebensmitteln, Fisch und anderen Proben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol-Salz-Agar (dehydriert). Aufgrund der hohen Salzkonzentration im Nährboden werden mit Ausnahme einiger halophiler Meeresorganismen die meisten unerwünschten Bakterien inhibiert. Vermutete Koagulase-positive Staphylokokken produzieren Kolonien, die von hellgelben Zonen umgeben sind, während nicht-pathogene Staphylokokken Kolonien mit rötlichvioletten Zonen bilden.
Staphylococcus aureus gehört zu den Koagulase-positiven, Katalase-positiven und grampositiven Kokken, die als Mono- und Diplokokken, Tetraden, kurze Ketten und Traubenkokken auftreten können. S. aureus kann verschiedene Syndrome mit unterschiedlicher klinischer Symptomatik hervorrufen, u. a. Infektionen der Haut und des Weichgewebes, Empyem, Infektionen der Blutbahn, Pneumonie, Osteomyelitis, septische Arthritis, Endokarditis, Sepsis und Meningitis.
Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermidis lassen sich klar und leicht unterscheiden, während die meisten anderen Bakterien durch die hohe Salzkonzentration inhibiert werden.
- Hochselektiv: Aufgrund der hohen Salzkonzentration im Nährboden.
- Einfache Differenzierung: Staphylococcus aureus bildet gelbe Kolonien mit gelbem Hof, während Staphylococcus epidermidis rosa Kolonien bildet und sich das Medium rosa färbt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Mannitol-Salz-Agar | |
Agar | |
Für 4,5 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen