Learn More
Serva Electrophoresis™ Laemmli Sample Buffer, 2X
Marke:  Serva Electrophoresis™ 4252601
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 11702177
  • 33.88 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2X
SDS-PAGE
126mM Tris/Cl (pH 6.8), 20% glycerol, 4% SDS and 0.02% bromophenol blue
20mL
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Serva Electrophoresis™ Laemmli Sample Buffer, 2X