Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Das Fisherbrand™ S 50 R Ultraschall-Wasserbad verfügt über mikroprozessorgesteuerte Ultraschallmodi und spezielle vordefinierte Programme zur Unterstützung aller standardmäßigen Labor- und Reinigungsanwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 1045437
Artikelnummer. 12689345
Beschreibung
Beschreibung
  • Tragegriffe aus Kunststoff
  • Abziehbares Netzkabel
  • Anwenderfreundliches, übersichtliches Bedienfeld
  • Anschlussgestell für Laborhalterung, geräuscharmer Betrieb
  • Ultraschallbehälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl
  • Spezieller effizienter und geräuschreduzierter Degas-Modus (Gasliftout-Effekt)
  • Drehknopf zur Einstellung von Dauer- und Kurzzeitbetrieb von 1 bis 30 min
  • LED-Anzeige für voreingestellte und tatsächliche Temperatur sowie für die verbleibende Laufzeit
Spezifikation
Spezifikation
230 V AC
335 x 304 mm (Höhe x Durchmesser)
335 mm
Elmasonic S 50 R
5,3 l
230 V Wechselstrom, 150 W
335 mm
150 W
Videos
  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät > Fassungsvermögen: 5.3 l