Learn More
R&L Enterprises™ Stangen aus verzinktem Stahl
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. Die verzinkten R&L Enterprises™ Stäbe werden aus Schmiedestahl hergestellt.
8.50 € - 43.21 €
Spezifikation
Material Verzinkter Baustahl
Produkttyp Stange
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stange Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stange Preis Menge & Verfügbarkeit  
12956806
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/31
750 mm 12,5 mm
23.55 €
2 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12966806
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/41
1000 mm 12,5 mm
28.17 €
2 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12368139
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/21
600 mm 12,5 mm
43.21 €
5 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11715386
Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/11
500 mm 10 mm N/A N/A N/A
12358139
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/11
500 mm 10 mm
38.75 €
5 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubgewinde
  • Für eine Reihe von Durchmessern und Längen erhältlich
  • Länge der Stange ohne Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
Verzinkter Baustahl
Stange
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stangen aus verzinktem Stahl