Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Marke: Axygen™ PCR-2CP-RT-C
41.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
0.2 ml mit dünner Wandstärke und in verschiedenen Farben.
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Pyrogenfrei
- Nicht steril
- Aus Polypropylen
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Durchsichtig | |
125/Packung | |
Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und 96-Well PCR-Mikrotiterplatten sowie für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Untersuchungen und Echtzeit-PCR-Anwendungen | |
Polypropylen | |
Streifen |
Durchsichtig | |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Flach | |
Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen |