Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die für chromatographische Auftrennungen wichtig sind.
26.70 € - 703.00 €
Spezifikation
Beschreibung 0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr
Flussrate 130 mm/30 min
Filmdicke 0.34 mm
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 22
Product Code Brand Länge (metrisch) Breite (metrisch) Format Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Länge (metrisch) Breite (metrisch) Format Price Quantity & Availability  
11330744
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-917
57 cm 46 cm Bogen
462.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
11895375
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-614
100 m 2 cm Rolle
54.30 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11348924
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-153
17.5 cm 15 cm Bogen
77.10 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11975194
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-221
34 cm 18 cm Bogen
141.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11919197
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-392
45 cm 35 cm Bogen
242.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11358934
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-662
100 m 7.5 cm Rolle
173.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10441412
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-672
100 m 10 cm Rolle
259.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11338934
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-675
100 m 12.5 cm Rolle
259.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11380734
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-681
100 m 15 cm Rolle
352.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11390734
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-690
100 m 19 cm Rolle
436.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11300744
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-700
100 m 23 cm Rolle
441.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11310744
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-704
100 m 27 cm Rolle
535.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11320744
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-861
20 cm 20 cm Bogen
117.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
10211031
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-931
68 cm 58 cm Bogen
703.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11378924
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-866
25 cm 20 cm Bogen
128.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11929197
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-6132
14 cm 12 cm Bogen
36.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11939197
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-6185
14 cm 11 cm Bogen
55.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11328934
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-6187
15.2 cm 20.3 cm Bogen N/A N/A N/A
11949197
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-6188
20 cm 15 cm Bogen
82.80 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10154153
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Cytiva
3030-6189
10.16 cm 13.34 cm Bogen
26.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11955477
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-6461
41 cm 26 cm Bogen
254.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11948915
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
3030-347
43 cm 35 cm Bogen
251.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
  • Glatte Oberfläche
  • Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
  • Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
  • Dicke des Mediums: 0.34 mm
  • Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
Specifications
Specifications
0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr
0.34 mm
Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots
Zellulose
130 mm/30 min
Smooth
3 MM Chr
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier