Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Click to view available options
Länge (metrisch):
10.16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Breite (metrisch):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Bogen
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
- Glatte Oberfläche
- Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
- Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
- Dicke des Mediums: 0.34 mm
- Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr |
| Abmessungen (L x B) | 18 x 34 cm (7,08 x 13,3 in.) |
| Filmdicke | 0.34 mm |
| Ausführung | Smooth |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots |
| Format | Bogen |
| Güte | 3 MM Chr |
| Material | Zellulose |
| Breite (angloamerikanisch) | 7.08 in. |
| Breite (metrisch) | 18 cm |
| Mehr anzeigen |