Få mere at vide
Få mere at vide
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Klik for at se tilgængelige muligheder
Länge (metrisch):
10.16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Breite (metrisch):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Bogen
Rolle
Pakningsstørrelse:
1 Stück
100 Stück
Beskrivelse
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
- Glatte Oberfläche
- Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
- Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
- Dicke des Mediums: 0.34 mm
- Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | 0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr |
| Abmessungen (L x B) | 35 x 43 cm (13,7 x 16,9 in.) |
| Filmdicke | 0.34 mm |
| Ausführung | Smooth |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots |
| Format | Bogen |
| Güte | 3 MM Chr |
| Material | Zellulose |
| Breite (angloamerikanisch) | 13,7 in. |
| Breite (metrisch) | 35 cm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion