Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Artikelnummer. 11390734
Click to view available options
Länge (metrisch):
10.16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Breite (metrisch):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Bogen
Rolle
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11390734
Marke: Cytiva 3030690
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die für chromatographische Auftrennungen wichtig sind.
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
  • Glatte Oberfläche
  • Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
  • Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
  • Dicke des Mediums: 0.34 mm
  • Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr
Abmessungen (L x B) 19 cm x 100 m (7,48 in. x 328,0 ft.)
Filmdicke 0.34 mm
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots
Format Rolle
Güte 3 MM Chr
Material Zellulose
Breite (angloamerikanisch) 7,5 in.
Breite (metrisch) 19 cm
Flussrate 130 mm/30 min
Länge (metrisch) 100 m