Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die für chromatographische Auftrennungen wichtig sind.
Marke: Cytiva 3030-6188
75.39 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
- Glatte Oberfläche
- Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
- Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
- Dicke des Mediums: 0.34 mm
- Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
Spezifikation
0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr | |
0.34 mm | |
Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots | |
3 MM Chr | |
5,9 in. | |
130 mm/30 min |
15 x 20 cm (5,9 x 7,87 in.) | |
Smooth | |
Bogen | |
Zellulose | |
15 cm | |
20 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
5Minuten
51Sekunden
18 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
60Stunden
5Minuten
51Sekunden
18Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
18Minuten
8Sekunden
41