Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit separaten Verschlüssen
Mit diesen 96-Well-Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-K203
74.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Well konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten und vorab eingesetzte Glasfläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septa.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Webseal | |
Einbausatz für Glasplatten mit separaten Verschlüssen | |
96 | |
1200 μl | |
Fläschchen: 60180-V110; Kappe: 60180-C100 | |
Rund | |
Quadratwell | |
7,6 mm |
Silicone/PTFE, Pre-slit 45° Septa | |
1 Packungen | |
Löschen | |
Silikon/PTFE, Glas, Glass | |
1000 μl | |
Rund | |
1 | |
1/Packung | |
45,9 mm |