Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well-Platte (geringes Volumen), V-Gesamtform, 5,6 mm Durchmesser
Für alle Standardanwendung oder Assays garantieren Ihnen diese hochwertigen 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel sowie ein niedriges Hintergrundrauschen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P210
380.92 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15886261
  • 418.08 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unabhängig von Ihrer Standard- oder Routineanwendung bzw. von Ihrem Assay können Sie sich mit unbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well Mikrotiterplatten aus Kunststoff auf die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und das niedrigen Hintergrundrauschen verlassen. Diese Mikrotiterplatten aus hochwertigem GC-getestetem Polypropylen eignen sich ideal für Folgendes:
  • Qualitätssicherung und -kontrolle für pharmazeutische und industrielle Anwendungen
  • Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
  • Probengewinnung und -lagerung
  • Kombinatorische Chemie
  • Flüssigphasen-Assay
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Webseal™
Polypropylen
5 bis 80 μl
Nicht beschichtet
Konischer Boden (V-Well)
15 mm
Microtiter
8 x 12
Clear
96
Unsteril
100 μl
-80°C to 121°C
5,6 mm (geringes Volumen)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal 96-Well-Platte (geringes Volumen), V-Gesamtform, 5,6 mm Durchmesser > 100 μl
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.