Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit Dichtungsmatten
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit den praktischen 96-Well-Mikrotiterplattenkits, vorverpackt mit Glas oder PTFE-Fläschchen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-K106
286.89 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mithilfe der Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Mikrotiterplattenkits mit Dichtungsmatten. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Wells konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten, vorab eingesetzte Glas- oder PTFE-Fläschchen sowie Dichtungsmatten aus Silikon oder PTFE.
- Einige dieser praktischen Mikrotiterplattenkits mit werkseitig eingesetzten Glas- oder PTFE-Fläschchen und Dichtungsmatten mit 96 Positionen sind auch mit Schneidwerkzeug erhältlich
- Matten versiegeln die Proben für die Lagerung
- Die Glaseinsätze der Platten sorgen für eine höhere Reaktionsträgheit im Vergleich zu reinen PP-Platten
- Ein einzigartiges Schneidwerkzeug ermöglicht die Entnahme einzelner Proben ohne Entfernen der Dichtung, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden
Spezifikation
Standard | |
5 Packungen | |
Löschen | |
Silikon/PTFE, Glas, Glass | |
1500 μl | |
Fläschchen: 60180-V106; Matte: 60180-M153 | |
Rund | |
Deepwell | |
7,25 mm |
8 x 12 | |
Webseal | |
Einbausatz für Glasplatten mit 96-Positionen-Matte | |
96 | |
Rund | |
5 | |
5/Packung | |
64,5 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
16Minuten
51Sekunden
38
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.