Learn More
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves
Click to view available options
Modell:
Handgelenk
Unterarmlang
Größe:
S
M
L
Beschreibung
- Grifffläche für verbesserte Griffsicherheit bei kleinen Objekten
- Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
- Hoher thermischer Schutz bei Kontakt mit kryogenen Flüssigkeiten
- Für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C
- CE-Kategorie III: EN 511, EN 388, EN 420
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
Farbe | Rosa |
Produkttyp | Kryohandschuhe |
Größe | M |
Modell | Unterarmlang |
Temperature (Metric) Max | -196 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit kleineren Gegenständen oder Proben, die in kryogenen Flüssigkeiten gelagert oder gehärtet sind, Abgabe/Umfüllen von kryogenen Flüssigkeiten, alle offenen kryogenen Behälter, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Flüssigkeit oder Spritzer abgeben |
Serie | Tempshield™ Cyro-Protection™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur