Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Wasserfeste Kryohandschuhe, Länge bis mittlerer Unterarm
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
Marke: Tempshield™ MALWP
Benachrichtigungen:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Beschreibung
Eine dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern. Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).
- Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
- Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
- Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
- Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
- Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Spezifikation
EN 420, EN 511 | |
Blau | |
Wasserfeste Kryo-Handschuhe | |
Ja | |
Cryo-Gloves™ | |
-196 °C | |
33,5 bis 39,5 cm |
Länge bis mittlerer Unterarm | |
Spezifisch | |
L | |
Dispensieren/Transferieren kryogener Flüssigkeiten, Entfernen von Proben aus kryogenen Flüssigkeiten und Öffnen kryogener Behälter mit der Gefahr einer Exposition gegenüber Flüssigkeiten/Spritzern | |
-320 °F | |
13,3 bis 15,3 in. |