Learn More
Thermo Scientific™ Kälteschutzhandschuhe - mittlere Armlänge
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
XL
Beschreibung
Mit dem ausgezeichneten thermischen Schutz dieser Kryo-Handschuhe können Sie mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung sicher arbeiten.
- Komfortabler, leichter und luftdurchlässiger Schutz
- Seitenklick-Blitzverschluss-Schnalle zum schnellen An- und Ausziehen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Länge bis mittlerer Unterarm |
Farbe | Blau |
Hand | Spezifisch |
Größe | Groß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit Proben aus Ultra-Niedrigtemperaturumgebungen und Kryolagerung |
Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |
Länge (metrisch) | 35,6 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kälteschutzhandschuhe - mittlere Armlänge >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur