Learn More
Wasser, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15695350
Wasser, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15695350
4 x 4 l
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 L
4 l
4 x 4 l
Artikelnummer. 15695350
Marke: Honeywell-Chromasolv 392534X4L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
  • HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
  • Geringe Gradientenliniendrift
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2050024
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
Formelmasse 18.02 mol
Güte LC-MS CHROMASOLV™
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C
Menge 4 x 4 l
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    5
    Stunden
    7
    Minuten
    15
    Sekunden
    24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    36
    Stunden
    7
    Minuten
    15
    Sekunden
    24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™ >