Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten
Praktische Einweg-Becken für die schnelle Reinigung.
Marke:  Fisherbrand™ 13681502
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11978485
  • 352.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Einwegbecken für Pipetten werden in leicht zu öffnenden Beuteln verpackt, um Kontaminationsrisiken zu verringern. Diese praktischen Becken lassen sich leicht reinigen.
  • Einfach leer zu schüttende Ecken für eine schnelle Entsorgung überschüssiger Probenlösung
25 ml-Well-Becken
  • Abmessungen: L 5,7 × B 2,4 × H 0,8 in. (14,5 × 6,3 × 2,1 cm)
  • 50 ml-Becken
  • Die abgewinkelten Seiten und der V-förmige Boden ermöglichen die einfache Entnahme der Probenlösung
  • Das nicht sterile Becken besteht aus transparentem PVC
  • Abmessungen: L 5,75 × B 2,75 × H 1,00 in. (14,0 × 7,0 × 2,5 cm)
100 ml-Becken
  • Das vielseitige Design bietet ausreichend Freiraum für 4-, 8- und 12-Kanalpipetten jeder Art.
  • Ideal für erweitertes Mehrkanalpipettieren in Mikrotiterplatten, Röhrchen und Deepwell-Blöcke
  • Abmessungen: L 5,75 × B 3,5 × H 1,25 in. (14,6 × 9,0 × 3,2 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Klar
14.6 x 7 x 2.54 cm (5.75 x 2.75 x 1 in.)
Steril
1 in.
5,75 in.
Großpackung
7 cm
50 ml
Polystyrol
Pipettierreservoir
2,54 cm
14,6 cm
2,75 in.
Ja
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Reservoire für Pipetten > 50 ml; Polystyrol; steril; Großpackung