Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettenspitzen
Sorgen Sie mit dem Pipettiermodul für mehr Genauigkeit und Präzision bei der Versiegelung.
Marke: Thermo Scientific™ 94060317
115.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten eine bessere Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision. Bei den Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ speziellen Pipettenspitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) erheblich verringert wird.
Vorteile
- Hervorragend geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten
- In sechs Volumenbereichen erhältlich: 0.2 – 10 μl, 1 – 200 μl, 5 -300 μl, 100 – 1000 μl, 50 – 1200 μl und 10 ml
- Die sterilen Spitzen werden in vakuumverpackten sterilisierten 10 × 96-Gestellen geliefert und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
- Platzsparende Nachfüllpackungen
Weichere Spitze
- Bei diesen weichen Spitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) deutlich verringert wird
- Sie gewährleisten zudem eine bessere Abdichtung und sorgen somit für höhere Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Finntip Flex 200, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung | |
Ungefiltert | |
Gelb | |
2,3 in. | |
Nachfüllpackung | |
Gelb | |
FinnTip™ Flex |
200 μl | |
Unsteril | |
Finntip Flex 200 | |
6 cm | |
1920 Spitzen | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Zertifizierte Qualität |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24204B0 | Konformitätsbescheinigung | 24/09/2024 | 94060317 |
24197B0 | Konformitätsbescheinigung | 24/09/2024 | 94060317 |
24149B0 | Konformitätsbescheinigung | 14/08/2024 | 94060317 |
24117B0 | Konformitätsbescheinigung | 13/08/2024 | 94060317 |
24077B0 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | 94060317 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.