Learn More
Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung
Zum Stabilisieren von Geräten und Laborartikeln oder zum Eintauchen in Wasserbäder. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung halten Kolben und andere Laborartikel dank ihres Gewichtes unten, ohne Schäden zu verursachen.
Marke:  Fisherbrand™ HS8881A
49.83 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11726725
  • 60.95 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vinylbeschichtete Führungsringe markieren oder zerkratzen Arbeitsplatten und Labware nicht
  • C-Formformat ermöglicht einige manuelle Größenvariationen für eine individuelle Anpassung
Spezifikation
Spezifikation
C-Form
Je 1
75 mm
.277 kg
Blei
125 bis 500 ml
42 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung > Innendurchmesser: 42 mm