Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung
Zum Stabilisieren teurer Glasartikel. Bel Art™ SP Scienceware™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung führen nicht zu Kratzern an den Glasbehältern.
Marke:  Bel-Art™ F18307-0003
34.08 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11357174
  • 37.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stabilizes expensive glassware. Bel Art™ SP Scienceware™ Vinyl-Coated Lead Rings will not scratch flasks.
  • Die leuchtend rote Vinylbeschichtung ist chemikalienbeständig und verhindert Kratzer an den Kolben
  • Runder, geschlossener Ring
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör
Hellrot
Vinyl-coated Lead
None
Non-sterile
51 mm
12.5 mm
2 Zoll
1,89 cm
165 g
Nicht autoklavierbar
Round Bottom Flask (10 mL)
Ring
Yes, When Empty
5 bis 10ml Erlenmeyer-Kolben mit geradem Hals
51 mm
0,74 in.
0.5 cm
0,36 lb.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung > Für 5 bis 10 ml-Zylinder