Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Zur besseren Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hohen Temperaturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 35003-052130
1291.37 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10641514
  • 1385.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabil von 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
  • Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
  • PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC-MS
5800 psi (400 bar)
0 bis 14
120 m²/g
Poröser Graphitkohlenstoff
Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff
Umkehrphase
Analysesäule
2,1 mm
50 mm
3 μm
250 Å
105 °C
Hypercarb
100 %
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff > Partikelgröße: 3 μm; 50 x 2,1 mm Innen-Ø
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.