Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLBL00GD1
49780.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16864263
  • 56000.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3020-83328 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD1
Chargennummer3020-83612 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD1
Chargennummer3020-83596 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD1
Chargennummer3020-83625 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD1
Chargennummer3020-83691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD1
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät > Measurement Technology: Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, Reading Options: Top and Bottom, Dispensers: 1