Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Artikelnummer. 15360777 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Messtechnik:
Absorption, Fluoreszenzintensität
Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz
Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz
Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz, AlphaScreen
Reading Options:
Nach oben
Oben und unten
No. of Dispensers:
1
2
Keine
Enthält:
Gasmodul, SkanIt-PC-Software, Forschungsversion
SkanIt-PC-Software, Forschungsversion
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15360777
Marke: Thermo Scientific™ VLBLATD2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration, unterstützt mit seinen intelligenten Sicherheitskontrollen den Arbeitsablauf und trägt zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Das Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit einer Technologie, die für Forscher entwickelt wurde. Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega™ Corporation mit DLReady-Validierung ausgezeichnet.
Das Varioskan LUX ist ein modulares, erweiterungsfähiges Gerät, das eine hervorragende Anwenderfreundlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
  • Bis zu fünf Messtechnologien: Absorption (UV/VIS), Fluoreszenzintensität (einschließlich FRET), Lumineszenz (direkt und gefiltert), AlphaScreen/AlphaLISA und zeitaufgelöste Fluoreszenz (einschließlich TR-FRET/HTRF)
  • Filter und Monochromator-Optik
  • Spektralanalyse zur Assay-Optimierung
  • Fünf Messmodi: Endpunkt, kinetisch, Spektren, kinetische Spektren und Mehrpunkt
  • Integriertes Gassteuerungsmodul für das Einstellen von CO2- und O2-Konzentrationen für zellbasierte Assays
  • Gleichzeitiges Dispensieren und Messen zur Signalüberwachung bei Beginn einer Reaktion
  • Automatische dynamische Bereichsauswahl auf Basis der Signalintensität in jedem Well
  • Intelligente Sicherheitskontrollen, die den Anwender identifizieren und vor potenziellen Problemen warnen, bevor sie auftreten
  • Automatische Kalibrierung des Geräts und Eigendiagnosefunktionen für zuverlässige Leistung
  • HTRF-kompatibles Lesegerät, zertifiziert von Cisbio Bioassays
  • DLReady-zertifiziert von Promega Corporation
Das Varioskan LUX ist mit der leistungsstarken und intuitiven SkanIt Software ausgestattet und verfügt über ausgezeichnete Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität.
  • Lizenzfrei—Jeder Anwender kann die Software auf seinem Computer installieren
  • Intuitive und flexible Oberfläche für mehrere Anwender und Assays
  • Das innovative Virtual Pipetting Tool vereinfacht die Festlegung der Probenanordnung auf der Platte
  • Die Messdaten werden fortlaufend in der Datenbank gespeichert, sodass es nicht zu unerwartetem Datenverlust aufgrund von Unterbrechungen wie Stromausfällen oder unbeabsichtigten Abbrüchen kommen kann
  • Vereinfachte Datenverarbeitung und -export
    • Export der Daten mit nur einem Mausklick oder automatisches Versenden per E-Mail nach Abschluss des Durchlaufs
    • Verschiedene Dateiformate für das Exportieren der Ergebnisse: *.xlsx, *.pdf, *.xml und *.txt
  • Anzeige von Spektren und kinetischen Kurven in Echtzeit während der Messung
  • Integrierte Kalkulationsfunktionen für die Datenanalyse (Blindwertsubtraktion, Mittelwert/Standardabweichung/Variationskoeffizent, Standardkurve, Dosisreaktion, Qualitätskontrolle, Klassifizierung, kinetische und Spektralanalyse, anwenderdefinierte Formeln usw.)
  • Umfassende Ergebnisberichte mit Rückverfolgbarkeit von Aktionen und Einstellungen während der Laufzeit
  • Erhältlich in zwei Editionen: Research Edition für Biowissenschaftler sowie Drug Discovery Edition mit den notwendigen Funktionen gemäß der FDA-Norm 21 CFR Teil 11.
Das Varioskan LUX ist modular und aufrüstbar. So können Sie das System Ihren Ansprüchen anpassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität Roboter
Detektortyp Photomultiplier (PMT)
Abmessungen (L x B x H) 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 in.)
Inkubatortemperatur Bis zu 45 °C
Schnittstelle PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software)
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe, LED
Messgeschwindigkeit 15 s bei 96-Well-Platte, 45 s bei 384-Well-Platte, 135 s bei 1.536-Well-Platte (Mindestzeiten)
Messtechnik Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz, AlphaScreen
Plattentyp 6- bis 1.536-Well-Platte (Absorption 6- bis 384-Well-Platte)
Produktlinie Varioskan
Reading Options Oben und unten
Messbereich 0 bis 6 Abs
Schütteln Orbital
Software Type SkanIt Software
Geschwindigkeit der Spektralanalyse < 2,2 s/Well, 400 bis 500 nm, 1 Blitz, 2 nm-Schritt
Wellenlängenauswahl Absorptions- und Spektral-Scans: Doppel-Monochromator, Fluoreszenzintensität: Doppelanregungs- und Doppelemissions-Monochromator, AlphaScreen und zeitaufgelöste Fluoreszenz: Filter
Genauigkeit 0,003 Abs oder ±2 %, bei 200 bis399 nm (0 bis 2 Abs)
0,003 Abs oder ±1 %, bei 400 bis 1.000 nm (0 bis 3 Abs)
Genauigkeit (photometrisch) 0.003 Abs or ±2% at 200 to 399 nm (0 to 2 Abs), 0.003 Abs or ±1%, at 400 to 1000 nm (0 to 3 Abs)
Tiefe (angloamerikanisch) 23 in.
Tiefe (metrisch) 58 cm
Dispensiervolumen 1 ml-Spritze: 2 bis 5.000 μl
5 ml-Spritze: 5 bis 25000 μl
Dynamischer Bereich Fluoreszenzintensität: oberer Messwert > 6 Dekaden, unterer Messwert > 5,5 Dekaden
Zeitaufgelöste Fluoreszenz: > 6 Dekaden
Lumineszenz: > 7 Dekaden
Emissionsfilter Available for purchase
Anregungsfilter Fixed filters (Alpha Screen/AlphaLISA excitation wavelength 680 nm; TRF 334 nm)
Höhe (angloamerikanisch) 20 in.
Höhe (metrisch) 51 cm
Enthält SkanIt-PC-Software, Forschungsversion
Linearität 96-Well-Platte: ± 2 % (0 bis 4 Abs bei 450 nm)
384-Well-Platte: ± 2 % (0 bis 3 Abs bei 450 nm)
Messungstyp Endpunkt, Kinetik, Spectra, Mehrpunkt, Kinetik-Spektren
No. of Dispensers 2
Präzision SD < 0,001 Abs oder VK < 0,5 % bei 450 nm (0 – 3 Abs)
Empfindlichkeit Fluoreszenzintensität (oberer Messwert): < 0,4 fmol Fluorescein/Well (schwarze 384 Well-Platte)
Fluoreszenzintensität (unterer Messwert): < 4 fmol Fluorescein/Well (quadratische schwarze 384-Well Platte mit transparentem Boden)
Zeitaufgelöste Fluoreszenz: < 1 amol/Well (weiße 384-Well-Platte mit geringem Volumen); Lumineszenz: < 7 amol ATP/Well (weiße 384-Well Platte)
AlphaScreen: < 100 amol Phosphotyrosin/Well (weiße 384-Well Platte)
Sprachversionen der Software Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch und Russisch
Wellenlängenbereich Absorption: 200 bis 1.000 nm
Fluoreszenzintensität: Anregung: 200–1.000 nm, Emission: 270 bis 840 nm
Zeitaufgelöste Fluoreszenz: Anregung 334 nm, Emission 400 bis 700 nm
Lumineszenz: 360 bis 670 nm
AlphaScreen: Anregung 680 nm, Emission 400 bis 660 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 130 lb.
Gewicht (metrisch) 59 kg
Breite (angloamerikanisch) 21 in.
Breite (metrisch) 53 cm