Learn More
Fisherbrand™ eCount™ Kolonienzähler
Mit dieser Kombination aus einem elektronischen Multifunktionszähler und einem Sharpie™ Stift zählen und markieren Sie gleichzeitig: keine übersehenen oder doppelt gezählten Kolonien mehr! Der Fisherbrand™ eCount™ Kolonienzähler besticht durch seine leichte, ergonomische Bauweise und seine einfache Handhabung. Verschiedenfarbige Marker lassen sich einfach tauschen und gewährleisten so vielseitige Markierungsmöglichkeiten.
Marke: Fisherbrand™ HS120000
Beschreibung
- Sharpie Stift zum Markieren von Petrischalen, um fehlende oder doppelte Kolonienzählungen zu vermeiden
- Zum Sparen von Akkulaufzeit
- Bestätigen Sie jede Zählung mit einem Signalton oder einem LED-Blitz.
- Zählt zuerst aufwärts, dann abwärts, um die Genauigkeit zu überprüfen
- Anzeige der Gesamtzahl (bis zu 32 Einzelzählungen)
- Speicherung von bis zu 32 Einzelzählungen
- Deaktivieren Sie den Zähler, damit Sie Summen und Notizen schreiben können.
- Enthält einen feinen Sharpie Stift und einen austarierten Ständer
Spezifikation
eCount Kolonienzähler | |
Digital | |
7.5 in. | |
19 cm |