Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Thermo Scientific™ μDrop und μDrop Duo Platten werden für photometrische DNA-, RNA- und Proteinquantifizierung und Reinheitsanalyse mit geringem Volumen (2 bis 10 μl) verwendet. Die μDrop Platten sind kompatibel mit Thermo Scientific Varioskan LUX und Multiskan SkyHigh Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Marke: Thermo Scientific™ N12391
2793.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ μDrop™ und μDrop™ Duo-Platten sind ideale Hilfsmittel zur schnellen und einfachen photometrischen Bestimmung der Konzentration von DNA, RNA in Proteinproben mit geringem Volumen (2 bis 10 μl) oder für die Spektralanalyse. Der Bereich mit geringem Volumen ist für die Verwendung mit 8-Kanal-Pipetten für schnelles und präzises Pipettieren mehrerer Proben ausgelegt. Die Platten enthalten außerdem einen separaten Bereich für die Küvettenmessung. μDrop Platten sind kompatibel mit Mikrotiterplatten-Lesegeräten vom Typ Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky und Multiskan SkyHigh. Die intuitive Thermo Scientific SkanIt™ Software und die Multiskan SkyHigh Anwenderoberfläche bieten vorgefertigte Messprotokolle für die schnelle Probenbestimmung und -analyse.
- Die dsDNA-Nachweisgrenze reicht von einigen wenigen Mikrogramm bis einigen Milligramm pro Milliliter.
- Sechzehn Probenpositionen gewährleisten schnelle und einfache Messungen von Probenvolumen bis minimal 2 μl
- Kompatibel mit 8-Kanal-Pipetten für die einfache Probenauftragung
- Eignet sich durch schnelles und einfaches Abwischen von Proben für Serienmessungen
- Sofort einsatzbereite Thermo Scientific SkanIt Software-Sitzungen für Nukleinsäureanalysen
- Messschlitz für rechteckige Küvette
- Kompatibel mit Multiskan Sky, Multiskan GO, Varioskan LUX und Varioskan Flash
Spezifikation
μDrop Platte | |
μDrop Duo Platte | |
2 bis 10 μl (Niedrigvolumen-Funktion) | |
16 |