Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Das Thermo Scientific Fluoroskan FL ist ein kompaktes und robustes Fluorometer und Luminometer für Mikrotiterplatten, das Simplizität und Zuverlässigkeit für eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 5200220
22211.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Das Fluoroskan FL Fluorometer und Mikrotiterplatten-Luminometer besitzt eine exzellente optische Leistungsfähigkeit und eignet sich dadurch ideal für fluorometrische und luminometrische Assays im Life-Science-Bereich. Das Fluoroskan FL Fluorometer und Luminometer bietet Vielseitigkeit hinsichtlich der verwendbaren Plattenformate, hohe Plattenlesegeschwindigkeiten und bis zu drei Dispenser.
• Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
• Schnelle Lesegeschwindigkeit, die für kinetische Anwendungen unerlässlich ist
• Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
• Leistungsstarke und anwenderfreundliche Thermo Scientific SkanIt Software
Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
Die Verwendung von faserfreier Direktbeleuchtungsoptik ermöglicht sowohl einen oberen als auch einen unteren Messpunkt für hohe Empfindlichkeit, Ein großer dynamischer Bereich und korrekte und präzise Ergebnisse für 6- bis 384-Well-Platten.
Schnelle Lesegeschwindigkeit, die für kinetische Anwendungen unerlässlich ist
Das Fluoroskan FL Mikrotiterplatten-Fluorometer und das Luminometer können eine 96-Well-Platte in nur 18 Sekunden lesen, was für kinetische Anwendungen unerlässlich ist. Dank der flexiblen Erstellung von Messprotokollen ist die schnelle Durchführung von fluorometrischen GFP-Messungen und luminometrischen Luciferase-Messungen im gleichen Well möglich.
Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
Das Fluoroskan FL Fluorometer und Luminometer für Mikrotiterplatten kann mit bis zu drei Reagenzspendern* zur Verwendung bei schnellen kinetischen Assays, wie z. B. Ca2+ Flux-Assays, ausgestattet werden. Die integrierten Dispenser unterstützen gleichzeitiges Dispensieren und Messen und ermöglichen so die Aufzeichnung schneller Kinetikmessungen von Reaktionsbeginn an. Sehr geringe Totvolumen und die Möglichkeit, die Reagenzien aus den Dispensern in die Reagenzienbehälter zurückzuführen, begünstigen einen sparsamen Umgang mit Reagenzien.
* Upgrade auf dritten Spender muss vom Servicetechnike durchgeführt werden
Leistungsstarke und benutzerfreundliche SkanIt Software
Dank der visuellen Einrichtung des Arbeitsablaufs ist die SkanIt Software schnell und einfach zu erlernen. Sie bietet eine mühelose Datenanalyse (mit einer umfassenden Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubstraktion, Standardkurvenerstellung, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, kinetischer Analyse) und Exportfunktionen. Jeder Benutzer kann die SkanIt Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Messprotokolle zu erstellen und Daten zu analysieren.
Lieferumfang:
SkanIt PC-Software und die folgenden Filterpaare (Anregung/Emission): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm Eine umfangreiche Auswahl an zusätzlichen Filtern ist auf Anfrage erhältlich.
Die Anwendungen umfassen:
Ca2+ Flux-Assays, Zellproliferation, Zytotoxizität, Zelladhäsion, Nukleinsäurequantifizierung, Reportergen-Assays, Hybridisierungsassays, Ionenkanal, FRET-Assays, BRET-Assays, Immunassays, Enzymaktivität, Bakterienquantifizierung, Phagozytose, Oligonukleotid-Assays
Roboter | |
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in) | |
PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software) | |
18 s für 96-Well-Platte | |
6- bis 384-Well-Platten | |
Oben und unten | |
Orbital | |
Filter | |
Raumtemperatur |
Photomultiplier (PMT) | |
Raumtemperatur +3 bis 45 °C | |
Quarzhalogenlampe | |
Fluoreszenzintensität, Lumineszenz | |
Fluoroskan™ | |
Bis zu ca. 5.000 relative Fluoreszenzeinheiten (RFU) | |
SkanIt Software | |
max. 200 VA |