Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 1
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheits-Schlupfschuh
Marke: Uvex™ 8543838
118.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Slipper | |
38 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Schwarz | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |