Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 1
Artikelnummer. p-7160259 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
38
41
45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15381133
Marke: Uvex™ 8543838
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheits-Schlupfschuh
  • Besonders leicht und flexibel
  • 100 % metallfreie Uvex xenova™ Zehenkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute seitliche Stabilität, keine Wärmeleitfähigkeit, nicht magnetisch
  • Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Optimierter Komfort dank Uvex Climazone Technologie
  • Atmungsaktives, perforiertes Hightech-Mikrowildleder-Obermaterial
  • Optimale Belüftung durch weitmaschiges Innenfutter
  • Geeignet für Allergiker, da aus synthetischen Materialien
  • Individuell einstellbare, elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Nahezu nahtlose Schaftform zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Entnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und gepolsterte Lasche
  • Spezial-Polyurethansohle, doppelt verdichtet, mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschfestigkeit, frei von Substanzen, die die Benetzungseigenschaften der Farbe beeinträchtigen würden, wie Silikone, Weichmacher u. ä.
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand: <35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle orthopädische Einlagen und individuelle Modifikationen an der Außensohle, z. B. Höhe der Außensohle, Höhe der inneren oder äußeren Ferse, Abrollhilfen und andere Lösungen
  • Bestellnummer  8543.8
  • Breite 11
  • Standard EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
    Farbe Schwarz
    Bauweise/Design Slipper
    Material Microvelour
    Größe 38
    Zehenmaterial Composite
    Breite (metrisch) 11 mm
    Geschlecht Unisex
    Knöchelform Trainers
    Waterproof No
    Produkttyp ESD Safety Shoe