Learn More
uvex Niedrige 1 S1-SRC-Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15331143 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
11 cm
Größe:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15331143
Marke: uvex 8543843
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die niedrigen Uvex 1 Sicherheitsschuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Schuhe wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
  • Die Schuhe bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
  • Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
  • Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
  • Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Gelb
Spitzenmaterial Elastisch
Auskleidungsmaterial Abstandgitter
Material Microvelours
Größe 43
Sohlenmaterial Polyurethan mit doppelter Dichte (PU)
Zehenmaterial Komposit
Breite (metrisch) 11 cm
Geschlecht Unisex
Knöchelform Trainers
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Produkttyp ESD Safety Shoe