Learn More
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke: Uvex™ 8544843
123.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Slipper | |
43 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Schwarz | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Uvex™ 1 Sicherheitsschuh S 2 > Größe: 43
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto