Learn More
Fisherbrand™ Einschubgestelle für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
Marke:  Fisherbrand™ UFD-442
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15759549
  • 188.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Schubladen bieten einfachen Zugang zu den Boxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Einschubgestell
Edelstahl
ULT-Tiefkühlschrank
16 (2 Zoll) Boxen
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
559 x 240 x 140 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einschubgestelle für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke > Aufnahmevermögen: 16 (2 Zoll) Kartons