Learn More
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Rack
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Racks are front loading with trays for quick access to cryoboxes and other stored items.
Marke: Wesbart™ BH115/5NMT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The main benefit of the front access rack is to gain access to the samples only one tray has to be removed from the rack meaning all other samples are kept at low temperature.
Spezifikation
Boxes (25/Rack) | |
5 Trays/Rack | |
Suitable for 2 in. cryoboxes |
Aluminum | |
5 | |
685 x 140 x 287 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Rack > 25 boxes per rack
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur