Learn More
Fisherbrand™ Gestell mit Einschüben für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 15729569 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 (2 Zoll) Boxen
15 (2 Zoll) Boxen
15 (3 Zoll) Boxen
16 (2 Zoll) Boxen
20 (2 Zoll) Boxen
25 (2 Zoll) Boxen
28 (2 Zoll) Boxen
Abmessungen (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15729569
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Einschübe sorgen für mehr Flexibilität und einfachen Zugang zu den Boxen
Spezifikation
Produkttyp Gestell mit Einschüben
Aufnahmevermögen 25 (2 Zoll) Boxen
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) ULT-Tiefkühlschrank
Abmessungen (L x B x H) 675 x 140 x 280 mm