Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Comfort
Die Kryoboxen können in Schubladen mit dem Tenak™ Komfortgestell aus Edelstahl für Gefrierschränke eingelegt werden. Diese Komfortgestelle steigern die Flexibilität und mindern das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten.
Marke: Tenak™ TE24254
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sechs verschiedene Boxenhöhen
- Für alle Tiefkühlgeräte
- Edelstahl.
- Kryoboxen nicht inbegriffen
Spezifikation
Ja | |
5 x 5 | |
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
1/Packung | |
140 mm | |
688 mm |
Gestell, Komfort | |
5x 5/25 Boxen | |
25 | |
25 | |
1/Packung | |
285 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Edelstahlgestell, Comfort > Aufnahmevermögen: 5 x 5/25 Boxen; Höhe: 285 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur