Beschreibung
- Gestricktes Acryl im Inneren sorgt für eine sehr gute Kälteisolierung und eine leichte Schnittfestigkeit
- Kann bei -20 °C verwendet werden
- 3/4 geknitterte Latexbeschichtung
- Verbesserter Schutz vor scharfen Gegenständen auch auf der Rückseite
- Aufgeraute Oberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Wärmekontaktisolierung (bis 250 °C)
- Das hochsichtbare gelbe Futter ergibt einen auffälligen farblichen Akzent
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2010 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 511-2004 Kälterisiken, EN 407: Thermische Risiken |
Beschreibung | Acrylfaser, 7 Gauge |
Coating Material | Latex |
Farbe | Gelb |
Größe | 11 |
Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
Länge (metrisch) | 27 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur