Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 78-203
Artikelnummer. 15706002 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
Größe: 9
Artikelnummer. 15706002
Marke: Ansell™ 78203090
Komfortabler Temperaturschutz mit Fingerbeweglichkeit
  • Die Polyacryl-Thermoeinlagen bieten Komfort bei der Anwendung und eine sehr gute thermische Dämmung.
  • Kann für eine Vielzahl von Lebensmittelverarbeitungsanwendungen verwendet werden. (Lagerbereiche, Handhabung gefrorener Produkte, Unterhandschuhe für Fleisch-/Fisch-Überführung bzw -Transport).
  • Die 78-202, 78-203 mit Mikropunkten auf der Handfläche eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen zusätzliche Griffigkeit erforderlich ist.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-Allergie
Spezifikation
Material der Rückseite Acryl; Spandex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/113XB, EN511/010
Klassifikation Kategorie II
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Stulpenmaterial Acryl; Spandex
Schnittstil Newton
Beschreibung Unterhandschuhe mit Kälteschutz gegen niedrige Temperaturen -20 °C.
Coating Material Uncoated
Farbe Blau
Cut Resistance Rating 5
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Acrylic
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanical Protection Gloves (Light-duty)
Größe 9
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 1.95 mm
Fingerhandschuh Vollständiger Fingersatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe Automatischer Strickbund
Auskleidungsmaterial Acryl; Spandex
Auskleidung gestrickt
Modell 78-203
Verpackungsart 1 Paar pro Beutel; 144 Paar pro Karton
Menge 144 Paar
Serie VersaTouch Serie
Reißfestigkeit 50
Abmessungen (L x B) 245 mm x 105 mm
Länge (angloamerikanisch) 245 mm
Breite (metrisch) 105 mm
Gewicht (metrisch) 30 g