Learn More
Uvex™ Unilite Thermo-Sicherheitshandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
Beschichteter Bereich | Handfläche und Fingerspitzen |
Coating Material | Polymer |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Material | Polymer/Elastan |
Produkttyp | Cold-resistant Gloves |
Größe | 9 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arbeiten bei niedrigen Temperaturen, Kühllagern und Staplerfahrten |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Unilite Thermo-Sicherheitshandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur