Learn More
Thermo Scientific™ CO2-resistenter Schüttler
Nutzen Sie die Vorteile des pausenlosen Betriebs, der ideal ist, um Zellen in Ihrer Arbeitsumgebung optimal zu erhalten und zu entwickeln.
Marke:  Thermo Scientific™ 88881104
2825.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15351105
  • 3427.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.)
1 U/min
100/240 V, 50/60 Hz
4 bis 60 °C
RoHS, WEEE, cCSAus, CE-Kennzeichnung
50/60 Hz
29 lb.
CO2-beständig
LED, Drehzahl und Zeit
0 bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb
6 kg
30 bis 300 U/min, ±1 U/min
100/240 V
13 lb.
EU-, UK-, CN-Stecker
11,8 x 14,2 x 3,8 in., (300 x 360 x 96 mm)
13 kg
CO2-resistenter Schüttler
CO2-beständiger Schüttler mit Universalplattform und Kolbenklemmen-Starterkit
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2-resistenter Schüttler > CO2-beständiger Schüttler mit Universalplattform und Kolbenklemme, Starterkit, verschiedene Stecker für EU/APAC