Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Inkubierte/gekühlte stapelbare Schüttler
Sparen Sie mit stapelbaren Schüttlern wertvollen Platz im Labor. Diese Schüttler kombinieren Orbitalschütteln mit Inkubationsfunktion für noch größere Vielseitigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ SHKE6000-8CE
13272.43 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific MaxQ 6000 Schüttler bieten Probenlagerung und orbitales Schütteln mit einer intuitiv und einfach zu bedienenden Digitalsteuerung.
Thermo Scientific MaxQ 6000 stapelbare Inkubationsschüttler mit Kühlung sparen Platz, indem sich zwei Geräte übereinanderstapeln lassen. Mit dem (separat erhältlichen) Adapterset können Sie zwei 18 x 18in. Tablare übereinander montieren und so die Schüttelkapazität verdoppeln.
- Stapelbare Geräte können Flaschen bis 6 l aufnehmen
- Zwei höhenverstellbare Einlegeböden erweitern die Nutzfläche
- Auswahl zwischen zwei Temperaturbereichen für zahlreiche Untersuchungen in der Molekularbiologie, Proteinexpression oder Plasmidaufreinigung
- Modelle mit Inkubation oder Kühlung erhältlich
- PID-Temperaturregler ermöglicht die präzise Überwachung und Kontrolle der Temperatur in der Kammer über den gesamten Temperaturbereich mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
- Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
- Elektronischer bürstenloser DC-Motor, variable Drehzahlregelung von 15 bis 500 U/min
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 Stunden oder von 0,1 bis 999 Minuten
- Die gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Laufzeit und Temperatur in drei verschiedenen LED-Anzeigen minimiert die Fehlerquote bei der Eingabe der Laufparameter
- Angezeigte Zeit wird bei Dauerbetrieb hochgezählt und bei zeitgesteuerten Läufen heruntergezählt
- Visuelle/akustische Signale warnen bei Temperaturabweichungen; bei einer Temperaturabweichung von ±1 °C vom Sollwert wird die Wärmezufuhr unterbrochen
- Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
- Sanftanlauf verhindert abruptes Beschleunigen und Bremsen
- Die Drehzahl-Kalibrierung und Justierung kann vom Anwender mit Hilfe eines digitalen Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden, falls eine Überprüfung erforderlich ist, und die Protokolle können normiert werden
- Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch bei offener Tür
- Sobald übermäßige Vibrationen aufgrund einer unsymmetrischen Beladung festgestellt werden, wird die Bewegung des Tablars unterbrochen
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
- Drehzahl, Laufzeit und Temperatur können über eine RS-232 Schnittstelle fernüberwacht werden
- Das große Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen eine gute Beobachtung der Proben, ohne die Tür öffnen zu müssen
- Die Tür kann zur bequemen Aufstellung im Labor vom Benutzer selbst rechts oder links angeschlagen werden.
- 18 × 18″-Plattformen können in der Kammer zwei Ebenen haben, um die Schüttelkapazität zu verdoppeln
- Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl ist für den Einsatz verschiedener Universal- und Spezialtablare der Größe 18 × 18″ (46 × 46 cm) geeignet
- Außengehäuse aus strapazierfähigem, pulverbeschichtetem kaltgewalztem Stahl
- Steckdose im Innenraum liefert sichere Stromversorgung für Schüttler, Rührer oder Rotatoren
Gesamtmaße
- Tablargrößen: 45,7 × 45,7cm (18 × 18″)
- Gesamtabmessungen (L × B × H): 33 × 27 × 40,5″ (83,9 × 69,6 × 102,9cm)
Bestellinformationen:
Für ein Komplettsystem sind Tablare und Klammern (separat erhältlich) zu bestellen
Im Lieferumfang enthalten:
- Zwei höhenverstellbare perforierte Edelstahl-Einlegeböden.
Erfordert:
- Universaltablar (ohne Befestigungsklammern) oder
- Spezialtablar (mit vorinstallierten Klammern)
Empfohlen für:
- Bakteriensuspensionen
- Hybridisierung
- Löslichkeitsstudien
- Diagnostiktests
- Extraktionsschritte
- Waschschritte
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
- Proteinexpression
- Färben und Entfärben
- Plasmidaufreinigung
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.) | |
15 bis 500 U/min, ±1 U/min | |
240 V | |
1.500 W | |
Schüttler | |
CE, cUL, UL | |
50 Hz | |
40,5 in. | |
33 in. | |
83,8 cm | |
27,5 in. | |
45,7 cm | |
196 kg | |
Kleiner stapelbarer Orbitalschüttler mit Inkubation/Kühlung | |
DC bürstenlos |
15,9 kg | |
240 V, 50 Hz | |
Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 80 °C | |
7 A | |
35 lb. | |
-5 bis +140 °F | |
Plattform aus Edelstahl | |
102,9 cm | |
18 in. | |
45,7 cm | |
69,9 cm | |
430 lb. | |
Digital | |
MaxQ 6000 Kühl- und Inkubationsschüttler | |
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 0,1 min bis 999 h |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31