Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower with Eye/Face Wash
Floor mounted unheated emergency safety shower with stainless steel eye/face wash unit. This ANSI compliant model is ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating.
Marke: Hughes HSHD0018SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unbeheizte, bodenmontierte Notfalldusche mit Augen-/Gesichtsspülvorrichtung aus Edelstahl
- ANSI-konformes Modell, ideal für den Einsatz in Innenräumen, bei denen das Einfrieren oder Überhitzen nicht möglich ist
- Serienmäßig mit Fußleiste
- Liefert die von ANSI empfohlenen 76 Liter pro Minute Trinkwasser aus der Dusche und 12 Liter pro Minute für die Augen-/Gesichtsspülung
- Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Edelstahl | |
Boden | |
Sicherheitsdusche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Unheated Emergency Safety Shower with Eye/Face Wash > Sicherheitsdusche; Material: Edelstahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur