Learn More
Hughes Unheated Emergency Safety Shower with Eye/Face Wash
Floor mounted unheated emergency safety shower with stainless steel eye/face wash unit. This ANSI compliant model is ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating.
1285.00 € - 1470.00 €
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17702348
|
Hughes
HSHD0018GV |
Verzinkter Stahl |
1285.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17712348
|
Hughes
HSHD0018SS |
Edelstahl |
1470.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Floor mounted unheated emergency safety shower with stainless steel eye/face wash unit
- ANSI compliant model ideal for use in indoor applications not subject to the possibility of freezing or overheating
- Fitted with foot panel as standard
- Delivers the ANSI recommended 76 liters per minute of potable water from the shower and 12 liters per minute to the eye/face wash
- Available with either galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Spezifikation
Boden | |
Sicherheitsdusche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Unheated Emergency Safety Shower with Eye/Face Wash